Imprimer
Ciclopirox olamine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Cyclohexyl-1-hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
C3545-1G C3545-5G
TCIAC3545-1GEA 58.3 EUR
TCIAC3545-1G TCIAC3545-5G
Ciclopirox olamine ≥98.0% (par HPLC)
Ciclopirox olamine
Formule: C₁₂H₁₇NO₂·C₂H₇NO
Point de fusion: 143°C
Numéro MDL: MFCD00078997
Numéro CAS: 41621-49-2
EINECS: 255-464-9
Merck Index: 14,02266
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %