Imprimer
Cyclohexanemethylamine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Aminomethyl)cyclohexane hydrobromide, Cyclohexylmethylamine hydrobromide, Cyclohexanemethylammonium bromide
C3531-1G C3531-5G
TCIAC3531-1GEA 40.7 EUR
TCIAC3531-1G TCIAC3531-5G
Cyclohexanemethylamine hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cyclohexanemethylamine hydrobromide
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02d268b246c5ad714624b9618d4135c97e549f1a&vid=ec302dc40b40d10e46d03c10e7f38da29ee26287&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %