Imprimer
2-Chloro-4,6-di-p-tolyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4,6-bis(4-methylphenyl)-1,3,5-triazine
C3514-1G C3514-5G
TCIAC3514-1GEA 112 EUR
TCIAC3514-1G TCIAC3514-5G
2-Chloro-4,6-di-p-tolyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4,6-di-p-tolyl-1,3,5-triazine
Formule: C₁₇H₁₄ClN₃
Numéro MDL: MFCD29071841
Numéro CAS: 21902-34-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C