Imprimer
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
C3500-25G C3500-5G
TCIAC3500-25GEA 169 EUR
TCIAC3500-25G TCIAC3500-5G
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BClO₂
MW: 238.52 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663875
Numéro CAS: 195062-61-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C