Imprimer
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3486-5G C3486-25G
TCIAC3486-5GEA 52.8 EUR
TCIAC3486-5G TCIAC3486-25G
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.63 g/mol
Numéro MDL: MFCD02684308
Numéro CAS: 122334-37-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %