Imprimer
Cefaclor monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C3478-1G C3478-5G
TCIAC3478-1GEA 82.5 EUR
TCIAC3478-1G TCIAC3478-5G
Cefaclor monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cefaclor monohydrate
Formule: C₁₅H₁₄ClN₃O₄S·H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00071999
Numéro CAS: 70356-03-5
Merck Index: 14,01912
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +100 to +115 deg (C=0.4, water)
Water 4.5 to 5.5 %