Imprimer
Calcium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C3476-1G C3476-5G
TCIAC3476-1GEA 164 EUR
TCIAC3476-1G TCIAC3476-5G
Calcium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Calcium bis(fluorosulphonyl)imide
Formule: CaF₄N₂O₈S₄
MW: 400.32 g/mol
Numéro CAS: 1906900-37-5
ONU: 1759
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76c56b506e498087548c84250046a8be5b3e2a19&vid=76c56b506e498087548c84250046a8be5b3e2a19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %