Imprimer
Cinepazide Maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3474-1G C3474-250MG C3474-25MG
TCIAC3474-1GEA 796 EUR
TCIAC3474-1G TCIAC3474-250MG TCIAC3474-25MG
Cinepazide Maleate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cinepazide Maleate
Formule: C₂₂H₃₁N₃O₅·C₄H₄O₄
Numéro MDL: MFCD01320526
Numéro CAS: 26328-04-1
EINECS: 247-613-1
Merck Index: 14,02291
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %