Imprimer

Cycloastragenol

Fournisseur: TCI

C3469-25MG C3469-100MG
TCIAC3469-25MGEA 46.2 EUR
TCIAC3469-25MG TCIAC3469-100MG
Cycloastragenol
Cycloastragenol
Formule: C₃₀H₅₀O₅
Point de fusion: 241°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24849201
Numéro CAS: 78574-94-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3734c9cd46c58ce546118ba2252cef3e0d45adec&vid=3734c9cd46c58ce546118ba2252cef3e0d45adec&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 241.0 to 245.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +50.0 to +55.0 deg (C=1, methanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR