Imprimer
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3430-1G C3430-5G
TCIAC3430-1GEA 74.8 EUR
TCIAC3430-1G TCIAC3430-5G
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥97.0% (par GC)
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClO₂S
MW: 212.65 g/mol
Numéro MDL: MFCD06655155
Numéro CAS: 23967-57-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %