Imprimer
Chloro(3-chloropropyl)dimethylsilane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3426-1ML C3426-5ML
TCIAC3426-1MLEA 24.2 EUR
TCIAC3426-1ML TCIAC3426-5ML
Chloro(3-chloropropyl)dimethylsilane ≥96.0% (par GC)
Chloro(3-chloropropyl)dimethylsilane
Formule: C₅H₁₂Cl₂Si
MW: 171.14 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Numéro MDL: MFCD00042612
Numéro CAS: 10605-40-0
EINECS: 234-234-1
ONU: 2987
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baad3c6da63408994652e13d4b9022af38b7eb5c&vid=baad3c6da63408994652e13d4b9022af38b7eb5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %