Imprimer
Cyclohexanemethylamine Hydroiodide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohexanemethylammonium iodide, (Aminomethyl)cyclohexane Hydroiodide, Cyclohexylmethylamine Hydroiodide
C3425-1G C3425-5G
TCIAC3425-1GEA 56.1 EUR
TCIAC3425-1G TCIAC3425-5G
Cyclohexanemethylamine Hydroiodide ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Cyclohexanemethylamine Hydroiodide
Formule: C₇H₁₅N·HI
MW: 241.12 g/mol
Numéro CAS: 2153504-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd56d775f581275bc4e7e43e851ccb7b9cc82683&vid=dd56d775f581275bc4e7e43e851ccb7b9cc82683&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %