Imprimer
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3414-5G C3414-25G
TCIAC3414-5GEA 27.5 EUR
TCIAC3414-5G TCIAC3414-25G
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
Formule: C₁₀H₉ClN₂O
Numéro MDL: MFCD00059717
Numéro CAS: 14580-22-4
EINECS: 238-623-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1aa2c4ba83c0f137fea085547f0766401ea1094a&vid=2ef4b37c33e2e2c0a2c8a995f3a05e813176e843&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C