Imprimer
Cyclothiazide ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Chloro-3,4-dihydro-3-(2-norbornen-5-yl)-2H-1,2-4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide, Cyclothiazide (mixture of isomers)
C3392-100MG C3392-25MG
TCIAC3392-100MGEA 224 EUR
TCIAC3392-100MG TCIAC3392-25MG
Cyclothiazide ≥95.0% (par HPLC)
Cyclothiazide
Formule: C₁₄H₁₆ClN₃O₄S₂
Point de fusion: 234°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210192
Numéro CAS: 2259-96-3
EINECS: 218-859-7
Merck Index: 14,02754
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.20 to 11.20 %