Ceftibuten hydrate ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-4-carboxy-1-oxo-2-buten-1-yl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
C3391-100MG
C3391-25MG
TCIAC3391-100MGEA
356
EUR
TCIAC3391-100MG
TCIAC3391-25MG
Ceftibuten hydrate ≥95.0% (par HPLC)
Ceftibuten hydrate
Formule:
C₁₅H₁₄N₄O₆S₂·xH₂O Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00864918 Numéro CAS: 118081-37-1 Merck Index: 14,01949 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +135 to +155 deg (C=1, pH 8 Phosphate buffer (calcd.on anh.substance)) |
Water | 8.0 to 13.0 % |