Imprimer
1-Cyclopentenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C3385-1G C3385-5G
TCIAC3385-1GEA 36.3 EUR
TCIAC3385-1G TCIAC3385-5G
1-Cyclopentenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
1-Cyclopentenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BO₂
Numéro MDL: MFCD08669391
Numéro CAS: 287944-10-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %