Imprimer
2-Fluoropyridine-4-carbonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C3383-5G C3383-25G
TCIAC3383-5GEA 52.8 EUR
TCIAC3383-5G TCIAC3383-25G
2-Fluoropyridine-4-carbonitrile ≥99.0% (par GC)
2-Fluoropyridine-4-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
Numéro MDL: MFCD09027299
Numéro CAS: 3939-14-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13faacf1d3a3ebbf8734b4b10774201a00435565&vid=13faacf1d3a3ebbf8734b4b10774201a00435565&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C