Imprimer
4-Chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3374-1G C3374-200MG
TCIAC3374-1GEA 75.9 EUR
TCIAC3374-1G TCIAC3374-200MG
4-Chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Numéro MDL: MFCD00153102
Numéro CAS: 175205-77-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %