Imprimer
3-Chloro-5-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3365-1G C3365-5G
TCIAC3365-1GEA 36.3 EUR
TCIAC3365-1G TCIAC3365-5G
3-Chloro-5-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-5-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Numéro MDL: MFCD02261734
Numéro CAS: 90390-49-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C