Imprimer
[4'-(Carbazol-9-yl)-4-biphenylyl]boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C3353-200MG C3353-1G
TCIAC3353-200MGEA 53.9 EUR
TCIAC3353-200MG TCIAC3353-1G
[4'-(Carbazol-9-yl)-4-biphenylyl]boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
[4'-(Carbazol-9-yl)-4-biphenylyl]boronic acid
Formule: C₂₄H₁₈BNO₂
Numéro MDL: MFCD28978624
Numéro CAS: 858131-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3fffa5a59ccefd97d613c1537db0e4acd9c4767&vid=b3fffa5a59ccefd97d613c1537db0e4acd9c4767&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 105.0 %