Imprimer
3'-Chloro-4'-fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3346-5G C3346-25G
TCIAC3346-5GEA 31.9 EUR
TCIAC3346-5G TCIAC3346-25G
3'-Chloro-4'-fluoroacétophénone ≥98.0% (par GC)
3'-Chloro-4'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆ClFO
Numéro MDL: MFCD00042203
Numéro CAS: 2923-66-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efca6f132e9cb518256745e4edb8af1e8adb103a&vid=efca6f132e9cb518256745e4edb8af1e8adb103a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C