Imprimer
H-D-Lys(Z)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C3345-5G C3345-25G
TCIAC3345-5GEA 103 EUR
TCIAC3345-5G TCIAC3345-25G
H-D-Lys(Z)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
H-D-Lys(Z)-OH
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00063120
Numéro CAS: 34404-32-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a28f0cf1f3a54abc2394af6048cfb754c36abe6&vid=5a28f0cf1f3a54abc2394af6048cfb754c36abe6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -17.0 deg (C=1.6,2mol/L HCl)