Imprimer
4-Chloro-3-fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C3344-1G C3344-5G
TCIAC3344-1GEA 84.7 EUR
TCIAC3344-1G TCIAC3344-5G
4-Chloro-3-fluorobenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-3-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
Numéro MDL: MFCD04116008
Numéro CAS: 72235-58-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %