Imprimer
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile, 2-(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetonitrile, 3-Chloro-5-fluorobenzyl cyanide
C3330-1G C3330-5G
TCIAC3330-1GEA 67.1 EUR
TCIAC3330-1G TCIAC3330-5G
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Numéro MDL: MFCD04038259
Numéro CAS: 493038-93-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19dbe6b4a3e6ab24c6683da821f074d2b77acfa1&vid=19dbe6b4a3e6ab24c6683da821f074d2b77acfa1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %