2-Chloro-5-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
C3318-25G
C3318-5G
TCIAC3318-25GEA
347
EUR
TCIAC3318-25G
TCIAC3318-5G
2-Chloro-5-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-iodotoluène
Formule:
C₇H₆ClI Point d'ébullition: 240°C Point de fusion: 10°C |
Numéro MDL:
MFCD03093903 Numéro CAS: 116632-41-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |