Imprimer
4-Chloro-3-methoxybenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-m-anisic acid
C3304-1G C3304-5G
TCIAC3304-1GEA 51.7 EUR
TCIAC3304-1G TCIAC3304-5G
4-Chloro-3-methoxybenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186.5900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00269640
Numéro CAS: 85740-98-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3b4d06598ebb0d6a962b1286c910f0e9a20ee51&vid=e3b4d06598ebb0d6a962b1286c910f0e9a20ee51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C