Imprimer
Acide 4-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
C3285-1G C3285-5G
TCIAC3285-1GEA 25.3 EUR
TCIAC3285-1G TCIAC3285-5G
Acide 4-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-chloro-2-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Numéro MDL: MFCD03094162
Numéro CAS: 142994-09-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2acaab7478d3d3808680a01b1057d96f0716fe1a&vid=2acaab7478d3d3808680a01b1057d96f0716fe1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C