Imprimer
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-fluoro-6-nitro-4-quinazolinamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C3276-25G C3276-5G
TCIAC3276-25GEA 191 EUR
TCIAC3276-25G TCIAC3276-5G
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-fluoro-6-nitro-4-quinazolinamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-fluoro-6-nitro-4-quinazolinamine
Formule: C₁₄H₇ClF₂N₄O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09998825
Numéro CAS: 162012-67-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %