Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3273-5G C3273-25G
TCIAC3273-5GEA 50.6 EUR
TCIAC3273-5G TCIAC3273-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Formule: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189.57 g/mol
Numéro MDL: MFCD11110549
Numéro CAS: 112108-73-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C