Imprimer
4'-Cyano-4-dodecyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-(Dodecyloxy)-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile, 4'-Dodecyloxy-4-biphenylcarbonitrile, 12OCB
C3270-1G C3270-5G
TCIAC3270-1GEA 94.6 EUR
TCIAC3270-1G TCIAC3270-5G
4'-Cyano-4-dodecyloxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
4'-Cyano-4-dodecyloxybiphenyl
Formule: C₂₅H₃₃NO
Numéro MDL: MFCD01941019
Numéro CAS: 57125-50-5
EINECS: 260-575-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 84.0 to 92.0 deg-C