Imprimer
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Carboxy-2-nitrobenzeneboronic acid
C3265-1G C3265-5G
TCIAC3265-1GEA 30.8 EUR
TCIAC3265-1G TCIAC3265-5G
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Carboxy-2-nitrophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₆
Point de fusion: 261°C
Numéro MDL: MFCD00448780
Numéro CAS: 85107-54-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ed86b1e096acc67b3fab28f0fd12f6e3168392&vid=85ed86b1e096acc67b3fab28f0fd12f6e3168392&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %