Imprimer
Cesium(I) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C3264-1G C3264-5G
TCIAC3264-1GEA 77 EUR
TCIAC3264-1G TCIAC3264-5G
Cesium(I) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cesium(I) bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₂CsF₆NO₄S₂
Point de fusion: 122°C
Numéro MDL: MFCD29472520
Numéro CAS: 91742-16-4
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %