Acide (2-chloro-6-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(2-Chloro-6-fluorophenyl)boronic acid, (2-Chloro-6-fluorophenyl)metaboric acid, 2-Chloro-6-fluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-chloro-6-fluorophenyl)borane
C3247-1G
C3247-5G
TCIAC3247-1GEA
33
EUR
TCIAC3247-1G
TCIAC3247-5G
Acide (2-chloro-6-fluorophényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (2-chloro-6-fluorophényl)métaborique
Formule:
C₆H₅BClFO₂ MW: 174.37 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD04039892 Numéro CAS: 313545-32-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 113.0 % |