Imprimer
2,4-Difluoro-3-cyanophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
C3226-200MG C3226-1G
TCIAC3226-200MGEA 35.2 EUR
TCIAC3226-200MG TCIAC3226-1G
2,4-Difluoro-3-cyanophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,4-Difluoro-3-cyanophenylboronic acid
Formule: C₇H₄BF₂NO₂
Point de fusion: 134°C
Numéro MDL: MFCD12026699
Numéro CAS: 871940-31-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e83fd70311ca51cd5ee1f8bef9e41ae1fcc3f37&vid=2e83fd70311ca51cd5ee1f8bef9e41ae1fcc3f37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %