Imprimer
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)methacrylamide
C3188-1G C3188-5G
TCIAC3188-1GEA 63.8 EUR
TCIAC3188-1G TCIAC3188-5G
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide ≥98.0% (par GC)
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]methacrylamide
Formule: C₁₂H₉F₃N₂O
MW: 254.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD03411609
Numéro CAS: 90357-53-2
EINECS: 427-880-2
ONU: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbe616a91445e9cbf218e94a541935ade35bb7cf&vid=dbe616a91445e9cbf218e94a541935ade35bb7cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C