Imprimer
3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3183-1G C3183-5G
TCIAC3183-1GEA 50.6 EUR
TCIAC3183-1G TCIAC3183-5G
3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅ClO₃
MW: 172.57 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114327
Numéro CAS: 53984-36-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C