Imprimer
2-Chloro-6-méthylbenzothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chloro-6-methyl-1,3-benzothiazole, 2-Chloro-6-methylbenzo[d]thiazole
C3160-1G C3160-5G
TCIAC3160-1GEA 60.5 EUR
TCIAC3160-1G TCIAC3160-5G
2-Chloro-6-méthylbenzothiazole ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-méthylbenzothiazole
Formule: C₈H₆ClNS
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD04448821
Numéro CAS: 3507-26-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C