Imprimer
Cyclobenzaprine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C3157-1G C3157-5G
TCIAC3157-1GEA 42.9 EUR
TCIAC3157-1G TCIAC3157-5G
Cyclobenzaprine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cyclobenzaprine hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₁N·HCl
Numéro MDL: MFCD00079039
Numéro CAS: 6202-23-9
EINECS: 228-264-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02713
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C