Imprimer
Fmoc-Lys(Z)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-carbobenzoxy-L-lysine, Fmoc-Lys(Cbz)-OH, Fmoc-Lys(Z)-OH, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-Cbz-L-lysine
C3147-25G C3147-5G
TCIAC3147-25GEA 153 EUR
TCIAC3147-25G TCIAC3147-5G
Fmoc-Lys(Z)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Lys(Z)-OH
Formule: C₂₉H₃₀N₂O₆
MW: 502.567 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065662
Numéro CAS: 86060-82-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -11.0 deg (C=2,DMF)