Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C3139-1G C3139-5G
TCIAC3139-1GEA 36.3 EUR
TCIAC3139-1G TCIAC3139-5G
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(4-Chlorophenyl)-4,4,4-trifluoro-1,3-butanedione
Formule: C₁₀H₆ClF₃O₂
Numéro MDL: MFCD00511276
Numéro CAS: 18931-60-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C