Imprimer
trans-Crotononitrile ≥75.0% (par GC) (contains ca. 20% cis- isomer)
Fournisseur: TCI
Danger
C3132-25ML C3132-100ML
TCIAC3132-25MLEA 36.3 EUR
TCIAC3132-25ML TCIAC3132-100ML
trans-Crotononitrile ≥75.0% (par GC) (contains ca. 20% cis- isomer)
trans-Crotononitrile
Formule: C₄H₅N
Point d'éclair: 16°C
Numéro CAS: 627-26-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82fae095be3b5ef6f53418494adc3f54d848e9bb&vid=24bd2d8541471a38143c382311d565a80672f48c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %