Imprimer
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 6-Chloro-7-iodo-deazapurine
C3130-1G C3130-5G
TCIAC3130-1GEA 35.2 EUR
TCIAC3130-1G TCIAC3130-5G
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
Formule: C₆H₃ClIN₃
MW: 279.47 g/mol
Numéro MDL: MFCD09263258
Numéro CAS: 123148-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C