Imprimer
2-Chloro-N-méthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C3121-1G C3121-5G
TCIAC3121-1GEA 33 EUR
TCIAC3121-1G TCIAC3121-5G
2-Chloro-N-méthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Densité: 1.15
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00045170
Numéro CAS: 932-32-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %