Imprimer
5-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3114-5G C3114-25G
TCIAC3114-5GEA 101 EUR
TCIAC3114-5G TCIAC3114-25G
5-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
Numéro MDL: MFCD03094518
Numéro CAS: 96515-79-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C