Imprimer
3-(Carboxymethyl)-1,2,4-cyclopentanetricarboxylic acid 1,4:2,3-Dianhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C3110-1G C3110-5G
TCIAC3110-1GEA 51.7 EUR
TCIAC3110-1G TCIAC3110-5G
3-(Carboxymethyl)-1,2,4-cyclopentanetricarboxylic acid 1,4:2,3-Dianhydride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3-(Carboxymethyl)-1,2,4-cyclopentanetricarboxylic acid 1,4:2,3-Dianhydride
Formule: C₁₀H₈O₆
Numéro MDL: MFCD22373052
Numéro CAS: 6053-46-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %