Imprimer
Clinofibrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-((Cyclohexane-1,1-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))bis(2-methylbutanoic acid), 2,2'-(4,4'-Cyclohexylidenediphenoxy)-2,2'-dimethyldibutanoic acid
C3100-200MG C3100-1G
TCIAC3100-200MGEA 81.4 EUR
TCIAC3100-200MG TCIAC3100-1G
Clinofibrate ≥98.0% (par HPLC)
Clinofibrate
Formule: C₂₈H₃₆O₆
Numéro MDL: MFCD00865769
Numéro CAS: 30299-08-2
Merck Index: 14,02357
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C