Imprimer
4-Chlorophénylamidine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chlorophenylamidine hydrochloride, 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
C3090-5G C3090-25G
TCIAC3090-5GEA 38.5 EUR
TCIAC3090-5G TCIAC3090-25G
4-Chlorophénylamidine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Chlorophénylamidine chlorhydrate
Formule: C₇H₈Cl₂N₂
MW: 191.06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126401
Numéro CAS: 14401-51-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 244.0 to 246.0 deg-C