Imprimer
Acide 2-chloro-4-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-p-anisic acid
C3077-1G C3077-5G
TCIAC3077-1GEA 29.7 EUR
TCIAC3077-1G TCIAC3077-5G
Acide 2-chloro-4-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-chloro-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
Numéro MDL: MFCD00085943
Numéro CAS: 21971-21-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C