Imprimer
Alcool 4-chloro-2-méthylbenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3069-1G C3069-5G
TCIAC3069-1GEA 47.3 EUR
TCIAC3069-1G TCIAC3069-5G
Alcool 4-chloro-2-méthylbenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 4-chloro-2-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉ClO
Numéro MDL: MFCD06201140
Numéro CAS: 129716-11-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C