Imprimer
4-Chloro-8-fluoroquinoleine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3062-1G C3062-5G
TCIAC3062-1GEA 99 EUR
TCIAC3062-1G TCIAC3062-5G
4-Chloro-8-fluoroquinoleine ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-8-fluoroquinoleine
Formule: C₉H₅ClFN
Numéro MDL: MFCD00278785
Numéro CAS: 63010-72-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C